3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 270 NOK
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Smeltepunkt: 98…100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06797883
CAS-nummer: 439280-18-9