2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC5079-1G PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA 1525 NOK
APOSPC5079-1G APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
MW: 183,9296 g/mol
Smeltepunkt: 183…186 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235078
CAS-nummer: 874290-63-8