2-Amino-6-fluorophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Fluoro-2-aminophenol
PC5087-10G PC5087-1G PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA 985 NOK
APOSPC5087-10G APOSPC5087-1G APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorophenol 97%
2-Amino-6-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smeltepunkt: 140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08532465
CAS-nummer: 53981-25-2