6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
PC510077-1G PC510077-5G
APOSPC510077-1GEA 4900 NOK
APOSPC510077-1G APOSPC510077-5G
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formel: C₁₂H₇F₂NO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 898404-54-1