2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51099-1G PC51099-5G PC51099-10G
APOSPC51099-1GEA 270 NOK
APOSPC51099-1G APOSPC51099-5G APOSPC51099-10G
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂IO₂
MW: 284 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11226506
CAS-nummer: 161531-51-7