3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 340 NOK
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
MW: 170,1400 g/mol
Smeltepunkt: 130…133 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235092
CAS-nummer: 176548-72-4