4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-((2,2,2-Trifluoroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5116-1G PC5116-5G
APOSPC5116-1GEA 2350 NOK
APOSPC5116-1G APOSPC5116-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₉BF₃NO₃
MW: 246,9800 g/mol
Smeltepunkt: 210…212 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08235087
CAS-nummer: 874459-90-2