2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51221-1G PC51221-250MG PC51221-5G
APOSPC51221-1GEA 950 NOK
APOSPC51221-1G APOSPC51221-250MG APOSPC51221-5G
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene 95%
2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300,8949 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09056796
CAS-nummer: 851368-08-6