4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5180-1G PC5180-25G PC5180-5G
APOSPC5180-1GEA 270 NOK
APOSPC5180-1G APOSPC5180-25G APOSPC5180-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235,0100 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094271
CAS-nummer: 517920-70-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III