2,6-Difluoro-4-nitroaniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5184-1G PC5184-5G PC5184-10G
APOSPC5184-1GEA 915 NOK
APOSPC5184-1G APOSPC5184-5G APOSPC5184-10G
2,6-Difluoro-4-nitroaniline 95+%
2,6-Difluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094274
CAS-nummer: 23156-27-6