2-Fluoro-5-iodophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC52001-1G PC52001-250MG
APOSPC52001-1GEA 2375 NOK
APOSPC52001-1G APOSPC52001-250MG
2-Fluoro-5-iodophenol 97%
2-Fluoro-5-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
MW: 238,0000 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16659616
CAS-nummer: 186589-89-9