2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC520514-100G PC520514-50G
APOSPC520514-100GEA 9325 NOK
APOSPC520514-100G APOSPC520514-50G
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₄S
MW: 273,07 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01321365
CAS-nummer: 264927-50-6