3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC52054-1G PC52054-5G
APOSPC52054-1GEA 700 NOK
APOSPC52054-1G APOSPC52054-5G
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11044430
CAS-nummer: 1003575-43-6