3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
PC520568-10G PC520568-5G
APOSPC520568-10GEA 7450 NOK
APOSPC520568-10G APOSPC520568-5G
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine 96%
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08686956
CAS-nummer: 20857-46-9