2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC520603-1G PC520603-500MG PC520603-5G
APOSPC520603-1GEA 3175 NOK
APOSPC520603-1G APOSPC520603-500MG APOSPC520603-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₂F₆N₂O₂
MW: 260,1 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10697912
CAS-nummer: 188781-46-6