(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC520661-1G PC520661-500MG PC520661-5G
APOSPC520661-1GEA 2175 NOK
APOSPC520661-1G APOSPC520661-500MG APOSPC520661-5G
(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone 95%
(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Formel: C₁₁H₅Cl₂FN₂O
MW: 271,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11100517
CAS-nummer: 1099597-81-5