(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 270 NOK
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11656367
CAS-nummer: 870063-60-8