3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 1400 NOK
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,006 g/mol
Kokepunkt: 35…40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16140196
CAS-nummer: 114468-04-1