5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 270 NOK
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Smeltepunkt: 137…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09953731
CAS-nummer: 1256355-30-2