5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC52118-1G PC52118-25G PC52118-5G
APOSPC52118-1GEA 270 NOK
APOSPC52118-1G APOSPC52118-25G APOSPC52118-5G
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,9989 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09842439
CAS-nummer: 473416-91-0