2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC52223-1G PC52223-250MG
APOSPC52223-1GEA 4750 NOK
APOSPC52223-1G APOSPC52223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈FNO₂S
MW: 237,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06857924
CAS-nummer: 879070-37-8