Nitronium hexafluoroantimonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: Nitryl hexafluoroantimonate
PC5258-100G PC5258-25G
APOSPC5258-100GEA 9250 NOK
APOSPC5258-100G APOSPC5258-25G
Nitronium hexafluoroantimonate 98%
Nitronium hexafluoroantimonate
Formel: F₆NO₂Sb
MW: 281,76 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042551
CAS-nummer: 17856-92-7
FN: 3260
ADR: 8,II