3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5268-10G PC5268-5G PC5268-1G PC5268-25G
APOSPC5268-10GEA 4600 NOK
APOSPC5268-10G APOSPC5268-5G APOSPC5268-1G APOSPC5268-25G
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Formel: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08532489
CAS-nummer: 634187-08-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III