2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 465 NOK
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Smeltepunkt: 143…145 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08532493
CAS-nummer: 177420-63-2