2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5292-25G PC5292-5G PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA 325 NOK
APOSPC5292-25G APOSPC5292-5G APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,12 g/mol
Smeltepunkt: 62…64 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042326
CAS-nummer: 2267-23-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III