4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53000-1G PC53000-25G PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA 270 NOK
APOSPC53000-1G APOSPC53000-25G APOSPC53000-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264,01 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08702773
CAS-nummer: 1020717-99-0