3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-ol hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
PC530026-1G
APOSPC530026-1GEA 2550 NOK
APOSPC530026-1G
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-ol hydrochloride 97%
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-ol hydrochloride
Formel: C₅H₉ClF₃NO
MW: 191,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19982573
CAS-nummer: 1334147-81-7