3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC5302-25G
APOSPC5302-25GEA 1300 NOK
APOSPC5302-25G
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₇Cl₂FN₂
MW: 197,0400 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094280
CAS-nummer: 517920-75-1