4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4-Difluoropiperidine HCl
PC5304-5G PC5304-25G
APOSPC5304-5GEA 1350 NOK
APOSPC5304-5G APOSPC5304-25G
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Smeltepunkt: 173…177 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095381
CAS-nummer: 144230-52-4