1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53215-100G PC53215-25G PC53215-5G
APOSPC53215-100GEA 2575 NOK
APOSPC53215-100G APOSPC53215-25G APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
MW: 259,00 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06657548
CAS-nummer: 168971-68-4