4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, 1-Chloro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-iodotoluene
PC53433-100G PC53433-1KG PC53433-500G
APOSPC53433-100GEA 575 NOK
APOSPC53433-100G APOSPC53433-1KG APOSPC53433-500G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Technical Grade
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,45 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001037
CAS-nummer: 672-57-1
FN: 3265
ADR: 8,II