1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC53455-1G
PC53455-5G
APOSPC53455-1GEA
1500
NOK
APOSPC53455-1G
APOSPC53455-5G
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrClFNO₂ MW: 254,4400 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD11110551 CAS-nummer: 1027833-17-5 |