2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53461-1G PC53461-25G PC53461-5G
APOSPC53461-1GEA 1075 NOK
APOSPC53461-1G APOSPC53461-25G APOSPC53461-5G
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]oxazole
Formel: C₇H₃ClFNO
MW: 171,56 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD16250625
CAS-nummer: 153403-53-3