2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5475-10G PC5475-5G PC5475-1G PC5475-25G
APOSPC5475-10GEA 3500 NOK
APOSPC5475-10G APOSPC5475-5G APOSPC5475-1G APOSPC5475-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₃
MW: 222,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115960
CAS-nummer: 562840-50-0