4-Amino-2-fluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5495-25G
APOSPC5495-25GEA 2950 NOK
APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Smeltepunkt: 83…88 °C
Tetthet: 3,87 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095284
CAS-nummer: 18614-51-2