2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5505-10G PC5505-5G PC5505-1G
APOSPC5505-10GEA 5425 NOK
APOSPC5505-10G APOSPC5505-5G APOSPC5505-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09832319
CAS-nummer: 119692-41-0