2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5572-1G PC5572-25G PC5572-5G
APOSPC5572-1GEA 1125 NOK
APOSPC5572-1G APOSPC5572-25G APOSPC5572-5G
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
2-(Pentafluoropropenyl)benzoate
Formel: C₁₀H₅F₅O₂
MW: 252,14 g/mol
Kokepunkt: 76 °C/20mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038874
CAS-nummer: 53841-60-4