1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56083-1G PC56083-5G PC56083-25G
APOSPC56083-1GEA 270 NOK
APOSPC56083-1G APOSPC56083-5G APOSPC56083-25G
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8900 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09878120
CAS-nummer: 128259-68-7