4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 380 NOK
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₇F₃N₂S
MW: 244,24 g/mol
Smeltepunkt: 206…208 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094298
CAS-nummer: 105512-79-6