2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5624-1G PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA 645 NOK
APOSPC5624-1G APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₆F₂N₂S
MW: 212,22 g/mol
Smeltepunkt: 118 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00472891
CAS-nummer: 105512-80-9