2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
PC56240-1G PC56240-5G
APOSPC56240-1GEA 1325 NOK
APOSPC56240-1G APOSPC56240-5G
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 95+%
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209,0019 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12404936
CAS-nummer: 904285-09-2