2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5628-1G PC5628-25G PC5628-5G
APOSPC5628-1GEA 450 NOK
APOSPC5628-1G APOSPC5628-25G APOSPC5628-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate
Formel: C₁₄H₁₄F₈O₄
MW: 398,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00078359
CAS-nummer: 66818-54-0