3,5-Difluorothiophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Difluorobenzenethiol, 3,5-Difluorobenzene-1-thiol, 1,3-Difluoro-5-mercaptobenzene
PC5677-1G PC5677-25G PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA 290 NOK
APOSPC5677-1G APOSPC5677-25G APOSPC5677-5G
3,5-Difluorothiophenol
3,5-Difluorothiophenol
Formel: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06201795
CAS-nummer: 99389-26-1
FN: 1993
ADR: 3,III