2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 6800 NOK
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09996953
CAS-nummer: 1003712-18-2