3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3,6-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
PC56845-1G PC56845-250MG PC56845-5G
APOSPC56845-1GEA 5600 NOK
APOSPC56845-1G APOSPC56845-250MG APOSPC56845-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,936 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11856009
CAS-nummer: 919355-30-9