2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC57059-1G PC57059-10G
APOSPC57059-1GEA 2000 NOK
APOSPC57059-1G APOSPC57059-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16652441
CAS-nummer: 1240257-07-1