trans-4-Fluoro-L-proline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic Acid
PC5718-100MG PC5718-250MG
APOSPC5718-100MGEA 2875 NOK
APOSPC5718-100MG APOSPC5718-250MG
trans-4-Fluoro-L-proline
trans-4-Fluoro-L-proline
Formel: C₅H₈FNO₂
MW: 133.12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683982
CAS-nummer: 2507-61-1