2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
PC5751-1G PC5751-250MG PC5751-5G
APOSPC5751-1GEA 2075 NOK
APOSPC5751-1G APOSPC5751-250MG APOSPC5751-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11616522
CAS-nummer: 1093407-58-9