5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC5775-1G PC5775-5G
APOSPC5775-1GEA 270 NOK
APOSPC5775-1G APOSPC5775-5G
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) 98%
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Smeltepunkt: 188…192 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00866530
CAS-nummer: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White solid
Melting Point 189.6-190.4 degrees C
Purity 98%