4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5807-250MG
APOSPC5807-250MGEA 485 NOK
APOSPC5807-250MG
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂F₃NO₂S
MW: 197,14 g/mol
Smeltepunkt: 109…111 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07377490
CAS-nummer: 944900-55-4